Documenti fondamentali
AOBH303767A9
AOBChem
8-Chloro-6-fluoroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
8-chloro-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClFN/c10-8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H
InChI
DDHQDCGPYDWFNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-chloro-6-fluoroquinoline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35299.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)