AOBH3037674A
AOBChem
4-Chloro-3-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3-(methylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO2S/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
RTEJAGIAENPNEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34924.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)