Documenti fondamentali
AOBH3037665B
AOBChem
4-Fluoro-3-methylsulfanylphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
InChI
CBMDRBMEMAJZNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-methylsulfanylphenol.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23726.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)