Documenti fondamentali
AOBH30376606
AOBChem
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Scegli un formato
250 MG
124,92 €
500 MG
180,04 €
1 G
251,07 €
5 G
900,19 €
10 G
1.529,71 €
SKU del venditore: 34918-250MG
124,92 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
124,92 €
500 MG
180,04 €
1 G
251,07 €
5 G
900,19 €
10 G
1.529,71 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.54
Numero MDL:
SKU del venditore: 34918-250MG
124,92 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)8-7(11)5-4-6(2)9(8)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
YKJNPUCNQROBIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34918.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)