Documenti fondamentali
AOBH11E4FE88
AOBChem
2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester
Scegli un formato
250 MG
297,60 €
500 MG
400,48 €
1 G
536,43 €
5 G
1.764,85 €
10 G
2.957,76 €
25 G
5.753,86 €
SKU del venditore: 34754-250MG
297,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
297,60 €
500 MG
400,48 €
1 G
536,43 €
5 G
1.764,85 €
10 G
2.957,76 €
25 G
5.753,86 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 34754-250MG
297,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)9-7-11(17-5)12(18-6)8-10(9)16/h7-8H,1-6H3
InChI
SMHDJMCPSMSTJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-5-dimethoxyphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34754.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)