Documenti fondamentali
AOBH11E4FE80
AOBChem
4-Bromo-2-iodothiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-iodothiazole
Inchi Code
1S/C3HBrINS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChI
WQMDQASLYMLPGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-iodothiazole.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34739.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)