Documenti fondamentali
AOBH11E4FDA1
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-11-6-13-9-5-7(10)3-4-8(9)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI
TWHPNWMJJYXOSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-methoxy-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31300.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)