AOBH11E4FD4C
AOBChem
Methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: 23038-250MG
74,71 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 23038-250MG
74,71 €
Iupac Name
methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3,11H,1H3
InChI
SPHLVIQACXKCQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23038.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)