AOBH11E4FD30
AOBChem
4-(Ethoxymethyl)phenylboronic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 20234-500MG
157,98 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 20234-500MG
157,98 €
Iupac Name
4-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI
DGUPNEQXGIBFDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20234.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)