AOBH042EEAA8
AOBChem
6-Bromo-7-chloro-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-4-3-10-11-7(4)6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI
YZVKLYIQWYWMTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34121.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)