Documenti fondamentali
AOBH03D4EF33
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Scegli un formato
1 G
181,25 €
5 G
494,79 €
SKU del venditore: 33885-1G
181,25 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
181,25 €
5 G
494,79 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
SKU del venditore: 33885-1G
181,25 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(8)5(4)7/h2-3H,1H3
InChI
DFBRVZCNVMIRCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-fluoro-3-methylsulfanyl-benzene.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33885.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)