Documenti fondamentali
AOB945511974
AOBChem
3-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-6-3-4-7(5-11)9(12-2)8(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI
PXVNMPGQUVLTBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-methoxy-4-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32770.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)