Documenti fondamentali
AOB945511857
AOBChem
(4-Bromo-2-chloropyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.47
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(4-bromo-2-chloro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-5-1-2-9-6(8)4(5)3-10/h1-2,10H,3H2
InChI
JNXKBYCNKINKER-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloropyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32500.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)