Documenti fondamentali
AOB640097453
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)2-6(4-11)3-8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI
VPZGPFNDJKYPCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30927.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)