Documenti fondamentali
AOB640097226
AOBChem
(5-Chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl)-methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(5-chloro-2-isopropoxypyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2/c1-6(2)13-9-7(5-12)3-8(10)4-11-9/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
InChI
PQSYZRXQHRHPLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30337.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)