Documenti fondamentali
AOB640097103
AOBChem
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
Scegli un formato
250 MG
472,75 €
500 MG
676,06 €
1 G
946,73 €
5 G
3.385,21 €
SKU del venditore: 29913-250MG
472,75 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
472,75 €
500 MG
676,06 €
1 G
946,73 €
5 G
3.385,21 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.52
Numero MDL:
SKU del venditore: 29913-250MG
472,75 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-6(9(12)13-2)3-4-7(10)8(5)11/h3-4H,1-2H3
InChI
HODMYMUJNAWCCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29913.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)