Documenti fondamentali
AOB640096346
AOBChem
3-Cyclohexen-1-ol, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1-benzoate
Scegli un formato
250 MG
854,86 €
500 MG
1.195,34 €
1 G
1.649,73 €
SKU del venditore: 26921-250MG
854,86 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
854,86 €
500 MG
1.195,34 €
1 G
1.649,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.22
Numero MDL:
SKU del venditore: 26921-250MG
854,86 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl benzoate
Inchi Code
1S/C19H25BO4/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-10-12-16(13-11-15)22-17(21)14-8-6-5-7-9-14/h5-10,16H,11-13H2,1-4H3
InChI
LTESOIPVWJPSCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-cyclohexen-1-ol-4-4-4-5-5-tetramethyl-1-3-2-dioxaborolan-2-yl-1-benzoate.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26921.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)