Documenti fondamentali
AOB640095342
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylsulfanyl)phenylboronic acid
Scegli un formato
250 MG
85,73 €
500 MG
122,48 €
1 G
172,69 €
5 G
617,27 €
10 G
1.048,39 €
25 G
2.061,25 €
SKU del venditore: 24488-250MG
85,73 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
85,73 €
500 MG
122,48 €
1 G
172,69 €
5 G
617,27 €
10 G
1.048,39 €
25 G
2.061,25 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.01
Numero MDL:
SKU del venditore: 24488-250MG
85,73 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BFO2S/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI
LGZXPXQDVMBXPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylsulfanyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24488.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)