Documenti fondamentali
AOB640095268
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Scegli un formato
250 MG
154,31 €
500 MG
194,72 €
1 G
248,61 €
SKU del venditore: 24330-250MG
154,31 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
154,31 €
500 MG
194,72 €
1 G
248,61 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero MDL:
SKU del venditore: 24330-250MG
154,31 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(10)3-8(9)7(5)4-11/h2-4H,1H3
InChI
HQTWYBVWOIOMBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24330.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)