Documenti fondamentali
AOB640094935
AOBChem
tert-Butyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrFO2/c1-11(2,3)15-10(14)8-5-4-7(13)6-9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI
NCGLBILYMNWPMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23250.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)