Documenti fondamentali
AOB640094481
AOBChem
3-Bromomethyl-5-chloro-2-fluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.46
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-2-4-1-5(8)3-10-6(4)9/h1,3H,2H2
InChI
KUUADOFVLHENQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromomethyl-5-chloro-2-fluoropyridine.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21463.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)