Documenti fondamentali
AOB640093091
AOBChem
2,3-Difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-9-4-3-8(11)10(12)7(9)5-13/h3-6H,1-2H3
InChI
UYQUIVNHTRFGKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16651.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)