Documenti fondamentali
AMBH9A1D42B8
Ambeed, Inc.
4-Cyano-N-hydroxybenzimidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-cyano-N-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11-12/h1-4,12H,(H2,10,11)
InChI
ZLLAUULXYBIJBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22179-85-7.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)