Documenti fondamentali
AMBH9A1D4052
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N,N-dimethylpyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(5-bromo-3-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10(2)7-3-6(8)4-9-5-7/h3-5H,1-2H3
InChI
ORIMPJHDGVFITH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342602-87-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)