Documenti fondamentali
AMBH99DED89C
Ambeed, Inc.
(2-Cyclopropylpyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.97
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BN2O2/c11-8(12)6-3-9-7(10-4-6)5-1-2-5/h3-5,11-12H,1-2H2
InChI
HIBBMEFTPMTWOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/893567-15-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)