Documenti fondamentali
AMBH99C04031
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4-(pyridin-2-yl)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-oxo-4-(2-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-8(4-5-9(12)13)7-3-1-2-6-10-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,13)
InChI
CVKJOHUNVFCNJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5768-27-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5768-27-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)