AMBH99C039BD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-5-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-5-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-6-7(12)4-5-8(9)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
FELBQUPQCJZQQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)