AMBH99C03991
Ambeed, Inc.
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI
AFFJSWVSULCYLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)