Documenti fondamentali
AMBH99C03175
Ambeed, Inc.
5-(Methylamino)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-(methylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-5(7(10)11)3-9-4-6/h2-4,8H,1H3,(H,10,11)
InChI
XZSWHQCDTYJZJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)