Documenti fondamentali
AMBH99C0313F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-7(9)4-5-2-6(8)3-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
InChI
XMAIKRHUQZOPSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1148130-13-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)