Documenti fondamentali
AMBH99C02FF3
Ambeed, Inc.
5-Cyano-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-cyano-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
QIKGGLBHJBTYMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1975-54-8.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)