Documenti fondamentali
AMBH99C02A3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Phenoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(4-phenoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4/c15-14(16)10-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI
NUTWPVOGVQFHTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38559-90-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)