Documenti fondamentali
AMBH99C029C8
Ambeed, Inc.
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-8-7-9(2)14(13-8)11-5-3-10(4-6-11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI
LXNGKWBJIIXNBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81282-82-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/81282-82-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)