Documenti fondamentali
AMBH99C0278B
Ambeed, Inc.
1,3,5-Tris((pyridin-4-ylthio)methyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.65
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,3,5-tris((pyridin-4-ylthio)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C24H21N3S3/c1-7-25-8-2-22(1)28-16-19-13-20(17-29-23-3-9-26-10-4-23)15-21(14-19)18-30-24-5-11-27-12-6-24/h1-15H,16-18H2
InChI
GATXVSNFRHCGAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/862014-52-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/862014-52-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)