Documenti fondamentali
AMBH99C01896
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoroindolin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H5BrFNO/c9-4-1-6(10)5-3-8(12)11-7(5)2-4/h1-3,11-12H
InChI
GERKAMZKYHSLKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000341-00-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)