Documenti fondamentali
AMBH996F2EA8
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3-iodo-5-methylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-amino-3-iodo-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(9(12)13-2)4-7(10)8(5)11/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI
ZXTGJAFWTQHNJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180624-11-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)