Documenti fondamentali
AMBH996F2E13
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5FN4O2/c8-3-1-10-6-4(7(13)14)5(9)11-12(6)2-3/h1-2H,(H2,9,11)(H,13,14)
InChI
SVNWFJQSJIUROM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1613191-77-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)