Documenti fondamentali
AMBH996F2D71
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO/c12-11(13,14)10-5-7(6-16)8-3-1-2-4-9(8)15-10/h1-5,16H,6H2
InChI
BUDRHPWUUSCWLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362469-45-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)