Documenti fondamentali
AMBH996F2BB0
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)5-2-4(10)3-9-6(5)8/h2-3,10H,1H3
InChI
ZBTMUCZLAPHKSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256834-59-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-59-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)