Documenti fondamentali
AMBH996F2A94
Ambeed, Inc.
Methyl isoindoline-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 5-isoindolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)7-2-3-8-5-11-6-9(8)4-7/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChI
RSBKALMWYNRSJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/742666-57-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/742666-57-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)