AMBH996F29FF
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-9-11(4-7-13-8-5-11)10-3-1-2-6-14-10/h1-3,6,13H,4-5,7-8H2
InChI
VXQVGWZSCZUOKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)