AMBH996F29D5
Ambeed, Inc.
Methyl 5-phenylpentanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-14-12(13)10-6-5-9-11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChI
BNNWLDUOVGYRLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)