Documenti fondamentali
AMBH996F29B9
Ambeed, Inc.
2-(2-Oxopropyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(2-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI
DZXVWJCTZXNVAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2852-91-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)