AMBH996F2851
Ambeed, Inc.
3-Formyl-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Iupac Name
3-formyl-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-11(2)10(13)9-5-3-4-8(6-9)7-12/h3-7H,1-2H3
InChI
MYTDKUFZGNDHRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)