Documenti fondamentali
AMBH996F2638
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(chloromethyl)nicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 6-(chloromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI
UAYKHVMBFFBZFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49668-90-8.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)