Documenti fondamentali
AMBH996F2587
Ambeed, Inc.
6-Fluoroisoquinoline-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-fluoro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-10-2-1-7-6-13-4-3-8(7)9(10)5-12/h1-4,6H
InChI
OEUJLWYTUXJGOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1510647-56-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)