Documenti fondamentali
AMBH996F2516
Ambeed, Inc.
Phenyl(pyrrolidin-1-yl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzoylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11(12-8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI
VIQDUCBDZPYNNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3389-54-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)