Documenti fondamentali
AMBH996F2425
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-16-13(15)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)12(11)14/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
InChI
JDXIXQIVFXMNGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74821-55-9.html
Synonym
Methyl 5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-6-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74821-55-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)