Documenti fondamentali
AMBH990F779A
Ambeed, Inc.
Ethyl isonicotinate 1-oxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl isonicotinate 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(10)7-3-5-9(11)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI
DPWRGNWJVVSVIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14906-37-7.html
Synonym
4-(Ethoxycarbonyl)pyridine 1-oxide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)