AMBH990F7551
Ambeed, Inc.
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-11)12-6/h1-3H,4,11H2
InChI
JDJHGZMTASXPEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/916304-19-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)